Få mere at vide
Gibco™ MEMα , ingen nukleosider
Artikelnummer. 12509069 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12509069 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12509069 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12561056
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Supplering
MEMα (Minimum essentielt mediumα ) bruges i vid udstrækning til pattedyrcellekultur såvel som selektion for transficerede DHFR-negative celler.
MEM α (Minimum Essential Medium α) is widely used for mammalian cell culture as well as selection for transfected DHFR-negative cells. MEM α can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including keratinocytes, primary rat astrocytes, and human melanoma cells. We offer a variety of MEM α modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
MEMα (Minimum essentielt mediumα ) bruges i vid udstrækning til pattedyrcellekultur såvel som selektion for transficerede DHFR-negative celler. MEMα kan anvendes med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotteastrocytter og humane melanomceller. Vi tilbyder en række MEMα modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne MEMα ændres som følger:
Med: Fenolrød, L-glutamin
Uden: Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Bruger DMEMα
MEMα er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), der indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, vitamin B 12 , biotin og ascorbinsyre. MEMα er tilgængelig uden nukleosider til brug som et selektionsmedium for DG44 og andre DHFR-negative celler. Dette produkt er lavet med Earles salte. MEMα indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor MEMα kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEMα bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L), og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype MEMα (Minimum essentielt mediumα )
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen ribonukleosider, Ingen deoxyribonukleosider
Til brug med (applikation) Mammalian Cell Culture
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Bottle
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Mammalian Cell Culture
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.