Få mere at vide
Gibco™ MEM, ingen glutamin, ingen phenolrød
Artikelnummer. 15218384 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15218384 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15218384 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 51200046
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Supplering
MEM (Minimum Essential Medium) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier.
MEM (Minimum Essential Medium) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier. MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Vi tilbyder en række MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette MEM er ændret som følger:
Uden: L-glutamin, HEPES, phenolrød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger MEM
MEM er udviklet af Harry Eagle, og var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder Glasgows MEM, MEMα , DMEM og Temins modifikation. MEM fås med Earle's salte til brug i en CO 2 inkubator eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 . Dette produkt er lavet med Earles salte. MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L), og kræver derfor et miljø på 5 –10 % CO 2 for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype MEM (Minimum Essential Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.