Få mere at vide
Gibco™ MEM, NEAA, pulver
Artikelnummer. 11544486 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 l
50 l
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11544486 50 l 50 L
11534486 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11544486 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 41500083
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Supplering
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier.
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte cellekulturmedier. MEM kan bruges med forskellige suspensions- og adherente pattedyrsceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotte-astrocyter. Vi tilbyder en række MEM-modifikationer Gibco™ til en række cellekulturapplikationer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne MEM er modificeret som følger:
Med: NEAA, L-glutamin, Phenol Red
Uden: HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ MEM, udviklet af Harry Eagle, var baseret på hans tidligere formulering af Basal Medium Eagle (BME). Mange andre ændringer af MEM fulgte, herunder Glasgows MEM, MEM α, DMEM og Temins modifikation. MEM fås med Earle's salte til brug i en CO2-inkubator eller med Hanks' salte til brug udenCO2. Dette produkt er lavet med Earle's salte.
Produktets tilsigtede brug
Til in vitro-diagnostisk brug. ADVARSEL: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anvendelser ud over den tilsigtede anvendelse kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, ofte med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,2 g/L) og kræver derforet miljø på 5 –10% CO2 for at opretholde fysiologisk pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver tilskud af natriumbicarbonat, pH-justering og filtrering ved forberedelse (se protokol for detaljer).
Bemærk venligst, at holdbarheden på leverede produkter varierer. Dette produkt har en minimumsholdbarhed på 6 måneder ved forsendelse. For mere information om produktets holdbarhed, herunder detaljer om specifikke produktpartier, kontakt venligst kundeservice.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Serum niveau Standard serumtilskud
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 50 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2-8° C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.