Få mere at vide
Gibco™ MEM aminosyreopløsning (50X)
Artikelnummer. 12519059 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
12519059 100 ml
1 options
Artikelnummer. 12519059 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11130051
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Add to basket
Anvendes som væksttilskud til cellekulturmedium, for at øge cellevækst og levedygtighed
  • Indeholder 50 gange de essentielle aminosyrer (undtagen L-glutamin), der findes i standarden Minimum Essential Medium (MEM)
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
Cellekultur, chip-på-chip, kromatinbiologi, pattedyrcellekultur, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2– °8 C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Koncentration 50 X
Form Væske
Produkttype Aminosyretilskud
Sterilitet Sterilt filtreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.