Få mere at vide
Gibco™ Medium 199, Earle's Salts, pulver
Artikelnummer. 11534426 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 l
Pakningsstørrelse:
50 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11534426 50 l 50 L
1 options
Artikelnummer. 11534426 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 31100019
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler.
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsstudier af kyllingeembryo-fibroblaster. Den har bred artsrelevans, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 anvendes bredt inden for virologi, vaccineproduktion og in vitro-dyrkning af primære eksplantaer af museepitel i bugspytkirtlen og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række Gibco™ Medium 199-modifikationer til en række forskellige anvendelser af cellekulturer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne M199 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, Phenol Red
Uden: HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Medium 199 fås med Earle's salts til brug i en CO 2-rugemaskine eller med Hanks' salte til brug udenCO2.
Brug af Medium 199
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Medium 199 bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 –10%CO2 for at opretholde fysiologisk pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver tilskud af natriumbicarbonat, pH-justering og filtrering ved forberedelse (se protokol for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Rotteepitel
Celletype Kyllingeembryofibroblaster, musebukspytkirtelepitel, rottelinsevæv
Form Pulver
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 50 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2-8° C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen