Få mere at vide
Gibco™ Medium 199, HEPES
Artikelnummer. 15480574 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480574 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15480574 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12340030
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler.
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 er meget udbredt i virologi, vaccineproduktion og in vitro- dyrkning af primære eksplantater af musepancreas-epitel og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række af Gibco™ Medium 199 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne M199 er modificeret som følger:
Med: Fenolrød, HEPES, L-glutamin
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Medium 199 fås med Earle's salte til brug i en CO 2 inkubator, eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 .
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Rotteepitel
Celletype Kyllingeembryofibroblaster, musebukspytkirtelepitel, rottelinsevæv
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Medium 199
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Glutamin, HEPES, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.