Beskrivelse
Kræver
Supplering
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 er meget udbredt i virologi, vaccineproduktion og in vitro- dyrkning af primære eksplantater af musepancreas-epitel og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række af Gibco™ Medium 199 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette Medium 199 er modificeret som følger:
Med: Hanks' salte, L-glutamin, HEPES, phenolrød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Denne Medium 199-formulering indeholder Hanks' salte til brug uden CO 2 .
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Rotteepitel |
| Celletype | Kyllingeembryofibroblaster, musebukspytkirtelepitel, rottelinsevæv |
| Klassifikation | Animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Medium 199 |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, Glutamin, HEPES, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumpyruvat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.