Beskrivelse
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsstudier af kyllingeembryo-fibroblaster. Den har bred artsrelevans, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 anvendes bredt inden for virologi, vaccineproduktion og in vitro-dyrkning af primære eksplantaer af museepitel i bugspytkirtlen og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række Gibco™ Medium 199-modifikationer til en række forskellige anvendelser af cellekulturer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne Medium 199 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, Phenol Red
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Medium 199 fås med Earle's salts til brug i en CO 2-rugemaskine eller med Hanks' salte til brug udenCO2.
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Medium 199 bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 –10%CO2 for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Rotteepiteliel |
| Celletype | Kyllingeembryo-fibroblaster, museepitel i bugspytkirtlen, rottelinsevæv |
| Klassifikation | Dyreoprindelse |
| Koncentration | 1X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Medium 199 |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lavt glukose, Glutamin, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.