Få mere at vide
Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) medium, HEPES
Artikelnummer. 15470574 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470574 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15470574 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12330031
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Supplering
McCoy's 5A (modificeret) er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv.
McCoy's 5A (modificeret) er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv. Dette medium vil understøtte væksten af primære pattedyrceller afledt af normal knoglemarv, hud, milt, nyre, lunge, rotteembryoner og andet væv.
Denne McCoy's 5A er modificeret som følger:
Med: Høj glukose, L-glutamin, Bacto-pepton, phenolrød, HEPES
Uden: Natriumpyruvat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Dr. Thomas McCoy formulerede oprindeligt McCoys 5A-medium som en modifikation af Basal Medium 5A. I modsætning til andre medier indeholder McCoy's 5A reduktionsmidlet glutathion, bactopepton og et højt niveau af glucose. Dette produkt inkluderer også Dr. Hsu's tilføjelse af Hanks' salte for at muliggøre brug uden for en CO 2 inkubator.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Rottefibroblaster
Celletype Biopsivæv
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype McCoys 5A modificerede medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, HEPES, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til human ex vivo vævs- og cellekulturbehandlingsapplikationer.