Få mere at vide
Descrizione
Requires
Supplering
McCoy's 5A (modificeret) Medium er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv. Dette medium vil understøtte væksten af primære pattedyrceller afledt af normal knoglemarv, hud, milt, nyre, lunge, rotteembryoner og andet væv.
Denne McCoy's 5A er modificeret som følger:
Med: Høj glukose, L-glutamin, Bacto-pepton, Phenol Red
Uden: Natriumpyruvat, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Brug af McCoys 5A (modificeret) medium
Dr. Thomas McCoy formulerede oprindeligt McCoys 5A-medium som en modifikation af Basal Medium 5A. I modsætning til andre medier indeholder McCoy's 5A reduktionsmidlet glutathion, bactopepton og et højt niveau af glucose. Dette produkt inkluderer også Dr. Hsu's tilføjelse af Hanks' salte for at muliggøre brug uden for en CO 2 inkubator. McCoy's 5A (modificeret) Medium kræver serumtilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). McCoy's 5A (modificeret) Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L), og kræver derfor et 5 10% CO –2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifica
Specifica
| Cellelinje | Rottefibroblaster |
| Celletype | Biopsivæv |
| Klassifikation | Animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | McCoys 5A modificerede medium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat |
| Vedi altri risultati |