Få mere at vide
Gibco™ LV-MAX™ Transfektionssæt
Artikelnummer. 15819081 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15819081 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 15819081 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A35348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12770.00 DKK
    12131.65 DKK / 1 L
    Spare 638.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
LV-MAX Transfektionssættet er en væsentlig komponent i det LV-MAX lentivirale produktionssystem.
Gibco LV-MAX Transfektionskittet er en vital komponent i Lentiviral LV-MAX Production System, specifikt designet til den midlertidige transfektion af højdensitets suspensionstilpassede virale produktionsceller (humane embryonale nyre (HEK) 293-afledte celler). Dette sæt er designet til at maksimere produktionen af lentivirale partikler, hvilket sikrer høje udbytter og reproducerbarhed.
Nøglefunktioner ved Transfektionssættet LV-MAX
  • Højt LV-udbytte—opnår funktionelle titere op til 1 x 108 TU/ml (ukoncentreret)
  • Højdensitetsvækst—understøtter vækst af virale produktionsceller ved densiteter større end 1 x 107 celler/ ml for maksimal vektoroutput
  • AOF-formulering—af kemisk defineret, serumfrit og animalsk oprindelsesfrit medium sikrer ensartet ydeevne ved at eliminere variation fra udefinerede komponenter
  • Klar til brug, —ingen mediesupplementering nødvendig; forenkler arbejdsgange og giver pålidelig, lot-to-lot reproducerbarhed i lentivirusproduktion
  • Ekspressionssystem, fuldt kompatibelt—med Lentiviral Production System, LV-MAX for problemfri integration i end-to-end lentivirus-fremstillingsprocesser
  • Skalerbar og reproducerbar transfektion og produktion—valideret fra 96 –brøndplader til multiliters bioreaktorer, hvilket muliggør nem opskalering uden at gå på kompromis med celleudbyttet.
  • Nemme og robuste kultur- og transfaktionsprotokoller, der sømløst integreres i enhver midlertidig produktionsarbejdsgang
Byggesætkomponenter
  • LV-MAX Transfektionsreagens—er et højeffektivt, kationisk, lipidbaseret reagens, unikt formuleret til at co-transfectere flere plasmider i højdensitets virale produktionscellekulturer. Dette reagens sikrer høj transfektionseffektivitet med minimal toksicitet.
  • LV-MAX Suppler—en optimeret, kemisk defineret, serumfri, proteinfri og animalsk oprindelsesfri formulering, der er designet til at undertrykke cellevækst under transfektion. Det øger produktionen af lentivirale vektorer uden at kompromittere cellens levedygtighed eller forstyrre produktionsprocessen.
  • LV-MAX Forbedre—en proprietær, animalsk oprindelsesfri formulering, der markant øger produktionen af lentivirale vektorer
LV-MAX Transfektionssættet er designet til at levere overlegen ydeevne i lentivirale produktionsarbejdsgange og giver forskere pålidelige og skalerbare transfektionsløsninger.
Applikationer
  • Genterapi—ideel til produktion af lentivirale vektorer til forskning og udvikling af genterapi
  • Celleterapi—understøtter genereringen af lentivirale vektorer til celleterapiapplikationer, hvilket muliggør en problemfri overgang fra laboratoriet til klinikken
  • Forskning og udvikling—giver en pålidelig og skalerbar løsning til produktion af virale vektorer i forskellige forskningsmiljøer
Tilgængelig i RUO eller CTS
Tilbydes både som en Research Use Only version og en GMP-kompatibel Cell Therapy Systems (CTS) version (Cat. Nej. A4132602) til at understøtte translationelle og kliniske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Etablerede cellelinjer
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri
Indhold og opbevaring •50 ml LV-MAX Supplement
• 6 ml LV-MAX Transfektionsreagens
• 40 ml LV-MAX Enhancer
Tilstrækkelig til 1 L LV produktion
Opbevares ved 2 8 –C,°beskyttes mod lys.
Celletype 293-afledte celler
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
Produktlinje LV-MAX
Produkttype Transfektionssæt
Mængde 1 l
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Våd is