Beskrivelse
Gibco LV-MAX Produktionsmedium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium, specielt udviklet til højdensitetsvækst og transfektion af Gibco virale produktionsceller (suspensionstilpassede HEK 293-afledte celler), hvilket fremmer højtiter lentiviral produktion.
- Understøtter vækst af suspensionsvirale produktionsceller til tætheder på over 1,0 x 107 celler/ml
- Muliggør vedvarende, højniveauproduktion af høj-densitet, transient-transfecterede kulturer, hvilket opnår titer på op til 1 x 108 TU/ml (ukoncentrerede LVV-GFP)
- Understøtter vækst og transfektion af virale produktionsceller i kulturformater fra 96-dybe brøndblokke til 2-L kolber og bioreaktorer
LV-MAC Produktionsmediet er klar til brug, uden behov for supplering. Den kemisk definerede formulering resulterer i høj reproducerbarhed og pålidelighed fra parti til parti. Mediet anbefales ikke til adhærente cellekulturer.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Virusproduktionsceller |
| Celletype | HEK 293 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Lentiviralt produktionsmedium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | GlutaMAX |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret |
| Produktlinje | LV-MAX |
| Mængde | 6 x 1 l |
| Vis mere |