Få mere at vide
Gibco™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Artikelnummer. 15839081 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
6 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15839081 1 l 1 L
15863374 1 l 1 L
15849081 6 x 1 l 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15839081 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3583401
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
LV-MAX Produktionsmedium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium, specielt udviklet til højdensitetsvækst og transfektion af Gibco virale produktionsceller (suspensionstilpassede HEK 293-afledte celler).
Gibco LV-MAX Produktionsmedium er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium, specielt udviklet til højdensitetsvækst og transfektion af Gibco virale produktionsceller (suspensionstilpassede HEK 293-afledte celler), hvilket fremmer højtiter lentiviral produktion.
  • Understøtter vækst af suspensionsvirale produktionsceller til tætheder på over 1,0 x 107 celler/ml
  • Muliggør vedvarende, højniveauproduktion af høj-densitet, transient-transfecterede kulturer, hvilket opnår titer på op til 1 x 108 TU/ml (ukoncentrerede LVV-GFP)
  • Understøtter vækst og transfektion af virale produktionsceller i kulturformater fra 96-dybe brøndblokke til 2-L kolber og bioreaktorer
LV-MAC Produktionsmediet er klar til brug, uden behov for supplering. Den kemisk definerede formulering resulterer i høj reproducerbarhed og pålidelighed fra parti til parti. Mediet anbefales ikke til adhærente cellekulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virusproduktionsceller
Celletype HEK 293
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype Lentiviralt produktionsmedium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret
Produktlinje LV-MAX
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Indhold og opbevaring 1 L flaske; Reagenser bør opbevares ved 2°til 8 °C og beskyttes mod lys
Kultur Type Suspensionscellekultur