Få mere at vide
Gibco™ LV-MAX™ Lentiviralt produktionssystem
Artikelnummer. 15829081 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 Sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15829081 1 Sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15829081 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A35684
 Begrænset vare
På lager
LV-MAX Lentiviral Production System er det første optimerede system, der leverer en skalerbar og højtydende lentiviral vektorproduktion.
Gibco LV-MAX Lentiviral Production System er et optimeret, skalerbart system designet til at maksimere produktionen af lentivirale vektorer. Dette system er specifikt designet til højdensitetssuspensionskulturer af HEK293-afledte virale produktionsceller, som er tilpasset et kemisk defineret, serumfrit og proteinfrit LV-MAX produktionsmedium. Sættet indeholder også et højeffektiv, kationisk, lipidbaseret transfektionsreagens, LV-tilskud og LV-forstærker, designet til den midlertidige transfektion af højdensitetssuspensionstilpassede virale produktionsceller. Alle komponenter arbejder synergistisk for at generere overlegne og funktionelle lentivirale partikler under serumfrie forhold sammenlignet med konventionel polyethylenimin (PEI).
Nøglefunktioner i Lentiviral LV-MAX Produktionssystemet
  • Højt LV-udbytte—opnår funktionelle titere op til 1 x 108 TU/ml (ukoncentreret)
  • Højdensitetsvækst—understøtter vækst af virale produktionsceller ved densiteter større end 1 x 107 celler/ ml for maksimal vektoroutput
  • AOF-formulering—af kemisk defineret, serumfrit og animalsk oprindelsesfrit medium sikrer ensartet ydeevne ved at eliminere variation fra udefinerede komponenter
  • Klar til brug, —ingen mediesupplementering nødvendig; forenkler arbejdsgange og giver pålidelig, lot-to-lot reproducerbarhed i lentivirusproduktion
  • Ekspressionssystem, fuldt kompatibelt—med Lentiviral Production System, LV-MAX for problemfri integration i end-to-end lentivirus-fremstillingsprocesser
  • Skalerbar og reproducerbar transfaktion og produktion—valideret fra 96 –brøndplader til flerliters bioreaktorer, hvilket muliggør nem opskalering uden at gå på kompromis med celleudbyttet
  • Nemme og robuste kultur- og transfaktionsprotokoller, der sømløst integreres i enhver midlertidig produktionsarbejdsgang
Byggesætkomponenter
  • LV-MAX Virkale produktionsceller (VPC)—HEK293-afledte celler tilpasset til højdensitets suspensionskultur og giver en robust platform for produktion af lentivirale vektorer
  • LV-MAX Produktionsmedium—Et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium, specielt udviklet til højdensitetsvækst og transfektion af Gibco virale produktionsceller
  • LV-MAX Transfektionsreagens—er et højeffektivt, kationisk, lipidbaseret reagens, unikt formuleret til at co-transfectere flere plasmider i højdensitets virale produktionscellekulturer. Dette reagens sikrer høj transfektionseffektivitet med minimal toksicitet.
  • LV-MAX Suppler—en optimeret, kemisk defineret, serumfri, proteinfri og animalsk oprindelsesfri formulering, der er designet til at undertrykke cellevækst under transfektion. Det øger produktionen af lentivirale vektorer uden at kompromittere cellens levedygtighed eller forstyrre produktionsprocessen.
  • LV-MAX Forbedre—en proprietær, animalsk oprindelsesfri formulering, der markant øger produktionen af lentivirale vektorer
Applikationer
  • Genterapi—ideel til produktion af lentivirale vektorer til forskning og udvikling af genterapi
  • Celleterapi—understøtter produktionen af lentivirale vektorer til celleterapianvendelser, hvilket muliggør en gnidningsfri overgang fra opdagelse til klinisk produktion
  • Forskning og udvikling—giver en pålidelig og skalerbar løsning til produktion af lentivirale vektorer i forskellige forskningsmiljøer
Komponenter er tilgængelige i RUO eller CTS
Tilbydes både som en Research Use Only (RUO) version og en GMP-kompatibel Cell Therapy Systems (CTS) version for at understøtte translationelle og kliniske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Viral produktionscellelinje
Form Væske
Produkttype Lentiviralt produktionssystem
Produktlinje LV-MAX
Mængde 1 Sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Indhold og opbevaring •1 L LV-MAX Produktionsmedium. Opbevares ved 2 –8°C, beskyttes mod lys.
• 0,3 L LV-MAX Transfektionssæt. Opbevares ved 2 –8°C, beskyttes mod lys.
• 2 hætteglas med virale produktionsceller. Opbevares i flydende nitrogen indtil klar til brug. Opbevar ikke cellerne ved -80°C.
Leveringstype Lentiviral, Transfektion
Kultur Type Suspensionscellekultur
Udtrykssystem Forbigående