Få mere at vide
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, pulver
Artikelnummer. 11504486 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11504486 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 11504486 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 41300070
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Supplering
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv.
Leibovitz' L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantationer af embryonalt og voksent menneskevæv. L-15 er bufferet af fosfater og frie baseaminosyrer i stedet for natriumbicarbonat. Dette medium er designet til at understøtte cellevækst i miljøer udenCO2-udligning .
Denne L-15 er modificeret som følger:
Med: Galactose, Phenol Red, L-glutamin, natriumpyruvat
Uden: glukose, HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
L-15 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-10 tilskud, ofte med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). Pulverformer af Gibco™ L-15 cellekulturmedium kræver pH-justering og filtrering ved forberedelse (se protokol for detaljer).
Bemærk venligst, at holdbarheden på leverede produkter varierer. Dette produkt har en minimumsholdbarhed på 6 måneder ved forsendelse. For mere information om produktets holdbarhed, herunder detaljer om specifikke produktpartier, kontakt venligst kundeservice.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HEP-2 abenyreceller
Celletype Eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv
Klassifikation Animalsk oprindelse
Form Pulver
Produkttype Leibovitz's L-15 Medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Galaktose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glukose, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2-8° C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen
Vis mere Vis mindre
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til in vitro diagnostisk brug.