Få mere at vide
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, ingen phenolrød
Artikelnummer. 11540556 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
11540556 500 ml
1 options
Artikelnummer. 11540556 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21083027
 Begrænset vare
På lager
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv.
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv. L-15 er bufret af fosfater og frie base aminosyrer i stedet for natriumbicarbonat. Dette medium er designet til at understøtte cellevækst i miljøer uden CO 2 -ækvilibrering.
Denne L-15 er modificeret som følger:
Med: Galactose, L-glutamin, natriumpyruvat
Uden: Glucose, Phenol Red, HEPES, Natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger L-15
L-15 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver L-15 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Leibovitz's L-15 Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HEP-2 abenyreceller
Celletype eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Leibovitz's L-15 Medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Natriumpyruvat, Galaktose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glukose, Ingen HEPES, Ingen fenolrød
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato