Få mere at vide
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium
Artikelnummer. 15460554 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460554 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15460554 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11415064
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Supplering
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv.
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv. L-15 er bufret af fosfater og frie base aminosyrer i stedet for natriumbicarbonat. Dette medium er designet til at understøtte cellevækst i miljøer uden CO 2 -ækvilibrering.
Denne L-15 er modificeret som følger:
Med: Galactose, Phenol Red, L-glutamin, Sodium Pyruvate
Uden: Glucose, HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
L-15 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-10 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HEP-2 abenyreceller
Celletype eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Leibovitz's L-15 Medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Galaktose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glukose, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.