Få mere at vide
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Artikelnummer. 15430614 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430614 20 ml 20ml
11539876 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430614 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 25030149
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco L-Glutamin er et færdiggjort aminosyretilskud til cellekultur. L-glutamin er en aminosyre, der er nødvendig i cellekultur til en række kritiske cellulære processer.
Gibco L-Glutamin er et færdiggjort aminosyretilskud til cellekultur. L-glutamin er en aminosyre, der er nødvendig i cellekultur til dannelse af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukkerarter, glutathion, L-glutamat og andre aminosyrer samt til proteinsyntese og glukoseproduktion. I modsætning til de fleste andre aminosyrer er L-glutamin ikke stabilt i opløsning med en nedbrydningshastighed, der afhænger af tid, temperatur og pH. Den optimale koncentration afhænger af celletypen og mediet, der bruges til at dyrke cellerne, men ligger generelt i området 2,6 –mM.
Gibco L-Glutamin-tilskud er en færdig 200 mM standardløsning til cellekulturtilskud, der understøtter mange kritiske cellulære funktioner, herunder:
  • Dannelse af purin- og pyrimidinnukleotider
  • Dannelse af aminosukkerarter, glutathion og L-glutamat
  • Dannelse af andre aminosyrer
  • Proteinsyntese
  • Glukoseproduktion
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
For kontinuitet i forsyningskæden fremstiller vi dette produkt på to separate faciliteter i Grand Island, NY og Skotland, Storbritannien. Begge steder er i overensstemmelse med cGMP-produktionskravene og certificeret efter 13485-standarden ISO .
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutamine
CAS 56-85-9
pH 5 til 6
Emballage Bottle
Molekylvægt (g/mol) 146.14 g/mol
Mængde 20 ml
Grad Cell Culture
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100X
Fysisk form Væske
Forsendelsestilstand Tøris