Beskrivelse
Gibco L-Glutamin er et færdiggjort aminosyretilskud til cellekultur. L-glutamin er en aminosyre, der er nødvendig i cellekultur til dannelse af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukkerarter, glutathion, L-glutamat og andre aminosyrer samt til proteinsyntese og glukoseproduktion. I modsætning til de fleste andre aminosyrer er L-glutamin ikke stabilt i opløsning med en nedbrydningshastighed, der afhænger af tid, temperatur og pH. Den optimale koncentration afhænger af celletypen og mediet, der bruges til at dyrke cellerne, men ligger generelt i området 2,6 –mM.
Gibco L-Glutamin-tilskud er en færdig 200 mM standardløsning til cellekulturtilskud, der understøtter mange kritiske cellulære funktioner, herunder:
- Dannelse af purin- og pyrimidinnukleotider
- Dannelse af aminosukkerarter, glutathion og L-glutamat
- Dannelse af andre aminosyrer
- Proteinsyntese
- Glukoseproduktion
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
For kontinuitet i forsyningskæden fremstiller vi dette produkt på to separate faciliteter i Grand Island, NY og Skotland, Storbritannien. Begge steder er i overensstemmelse med cGMP-produktionskravene og certificeret efter 13485-standarden ISO .
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutamine |
| CAS | 56-85-9 |
| pH | 5 til 6 |
| Emballage | Flaske |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.14 g/mol |
| Mængde | 100 ml |
| Grad | Celledyrkning |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 100X |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Gibco |
| Vis mere |