Beskrivelse
- Formuleret som 5,592 g kaliumchlorid pr. liter destilleret vand
- Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2– °8 C Forsendelsesbetingelser: Omgivende Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato |
| Form | Væske |
| Produkttype | Kaliumchloridopløsning |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| pH | 6 til 8 |
| Produktlinje | KaryoMAX |
| Mængde | 4 x 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Til in vitro-diagnostisk brug.