Få mere at vide
Gibco™ KaryoMAX™ Giemsa pletløsning
Artikelnummer. 11529876 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11529876 100 ml 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11529876 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10092013
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til G-bånding af kromosomer til cytogenetisk analyse
  • Formuleret som 6,0 g Azur II Eosin og 1,6 g Azur II pr. liter i glycerol/methanol
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
Cellekultur, klinisk, klinisk og translationel forskning, cytogenetik, karyotyping, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15– 30 °C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype Giemsa bejdse
Sterilitet Sterilt filtreret
Til brug med (applikation) Translationel forskning, klinisk forskning
Produktlinje KaryoMAX
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • KMAX GIEMSA STAIN
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.