Få mere at vide
Gibco™ Kanamycinsulfat
Artikelnummer. 11588676 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 ml
Form:
Pulver
Væske
Pakningsstørrelse:
100ml
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Form Conditionnement
11588676 25 g Pulver 25g
15470594 100 ml Væske 100ml
11578676 5 g Pulver 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11588676 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11815032
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vandopløseligt antibiotikum oprindeligt renset fra bakterien Streptomyces kanamyceticus
  • Et vandopløseligt antibiotikum oprindeligt renset fra bakterien Streptomyces kanamyceticus
  • Kanamycin virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom og hæmme proteinsyntesen i modtagelige bakterier
  • Gibco™ Kanamycin er effektivt mod en lang række gram-negative og nogle gram-positive bakterier
  • Det bruges til forebyggelse af bakteriel kontaminering af cellekulturer
  • Leveret som en 10 mg/ml stamopløsning er den anbefalede arbejdskoncentration for cellekultur 100μ g/ml
  • Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
  • Opbevares ved -5 °C til -20 °C
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Informations sur la commande
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Compliance
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Form Pulver
Produkttype Antibiotika
Til brug med (applikation) Bakterieudvælgelse
Mængde 25 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.