Beskrivelse
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selen (ITS-G) bruges som et basalt medium-tilskud for at reducere mængden af føtalt bovint serum (FBS), der er nødvendigt for at dyrke celler. Oprindeligt brugt sammen med RPMI 1640 og Minimum Essential Medium (MEM), anvendes ITS-G-opløsningen nu rutinemæssigt sammen med andre basale medier for at understøtte en bred vifte af celletyper i nærvær af 2 til 4% FBS.
Insulin fremmer optagelse af glukose og aminosyrer, lipogenese, intracellulær transport samt syntesen af proteiner og nukleinsyrer. Transferrin er en jernbærer og kan også hjælpe med at reducere giftige niveauer af iltradikaler og peroxid. Selen, som natriumselenit, er en kofaktor for glutathionperoxidase og andre proteiner og bruges som antioxidant i medier.
Den komplette formulering er tilgængelig.
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ ITS-G produceres på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdato |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Transferrin |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |