Få mere at vide
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamin (ITS -X) (100X) Artikelnummer.: 10524233
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamin (ITS -X) (100X)
Artikelnummer. 10524233
10 mL, 10ml
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 10524233
Brand: Gibco™ 51500056
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et basalt mediumtilskud til at reducere mængden af føtalt bovint serum (FBS), der er nødvendigt for at dyrke celler
  • ITS-X opløsning bruges rutinemæssigt i kombination med 2 til 4 % FBS til at understøtte celletyper, der kræver ethanolamin, såsom bronkial epitelcelle
  • Insulin fremmer glucose og aminosyreoptagelse, lipogenese, intracellulær transport og syntesen af proteiner og nukleinsyrer
  • Transferrin er en jernbærer og kan også hjælpe med at reducere toksiske niveauer af iltradikaler og peroxid
  • Selen, da natriumselenit er en cofaktor for glutathionperoxidase og andre proteiner, der bruges som antioxidant i medier
  • Ethanolamin er en forløber for phosphoglycerider, som er essentielle for strukturen af plasmamembranen og cellulære organeller
  • Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype Transferrin
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer Insulin
Mængde 10 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer3011025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer51500056
Partinummer2458525 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer51500056
Partinummer2458537 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer51500056
Partinummer2458527 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer51500056
Partinummer2458523 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer51500056
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamin (ITS -X) (100X) >