Få mere at vide
Gibco™ IMDM, pulver
Artikelnummer. 17102949 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 l
Artikelnummer. Mængde
17102949 10 l
1 options
Artikelnummer. 17102949 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12200069
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kræver
Supplering
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) er velegnet til hurtigt prolifererende, højdensitetscellekulturer, herunder Jurkat, COS-7 og makrofagceller.
Iscoves Modified Dulbecco's Medium (IMDM) er velegnet til hurtigt prolifererende, højt-densitets cellekulturer, herunder Jurkat-, COS-7- og makrofagceller. Vi tilbyder en række IMDM-modifikationer Gibco™ til en række cellekulturapplikationer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne IMDM er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, Phenol Red
Uden: α-thioglycerol, 2-mercaptoethanol
Den komplette formulering er tilgængelig.
IMDM, en modifikation af Dulbeccos Modified Eagle Medium, indeholder selen samt yderligere aminosyrer og vitaminer. Derudover mangler dette unikke medium jern, hvor kaliumnitrat erstatter jernnitrat.
Bemærk venligst, at holdbarheden på leverede produkter varierer. Dette produkt har en minimumsholdbarhed på 6 måneder ved forsendelse. For mere information om produktets holdbarhed, herunder detaljer om specifikke produktpartier, kontakt venligst kundeservice.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Jurkat-, COS-7- og makrofagceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Pulver
Produkttype IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingenα - Thioglycerol, Ingen 2-Mercaptoethanol
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2-8° C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen
Vis mere Vis mindre
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.