Beskrivelse
Kræver
Supplering
Iscoves Modified Dulbecco's Medium (IMDM) er velegnet til hurtigt prolifererende, højt-densitets cellekulturer, herunder Jurkat-, COS-7- og makrofagceller. Vi tilbyder en række IMDM-modifikationer Gibco™ til en række cellekulturapplikationer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne IMDM er modificeret som følger:
Med: L-glutamin
Uden: Phenol Red, α-thioglycerol, 2-mercaptoethanol
Den komplette formulering er tilgængelig.
IMDM, en modifikation af Dulbeccos Modified Eagle Medium, indeholder selen samt yderligere aminosyrer og vitaminer. Derudover mangler dette unikke medium jern, hvor kaliumnitrat erstatter jernnitrat.
Produktanvendelse:
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
IMDM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver IMDM tilskud, ofte med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). IMDM bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (3,024 g/L) og kræver derforet CO2-miljø på 5-10% for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco IMDM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Jurkat-, COS-7- og makrofagceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød, Ingenα - Thioglycerol, Ingen 2-Mercaptoethanol |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.