Beskrivelse
Kræver
Supplering
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) er velegnet til hurtigt prolifererende, højdensitetscellekulturer, herunder Jurkat-, COS-7- og makrofagceller. Vi tilbyder en række IMDM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne IMDM er ændret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden:α -thioglycerol, 2-mercaptoethanol
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger IMDM
IMDM, en modifikation af Dulbeccos Modified Eagle Medium, inkluderer selen samt yderligere aminosyrer og vitaminer. Derudover mangler dette unikke medium jern, hvor kaliumnitrat erstatter jernnitrat. IMDM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver IMDM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). IMDM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,024 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Jurkat-, COS-7- og makrofagceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Glutamin, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingenα - Thioglycerol, Ingen 2-Mercaptoethanol |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.