Beskrivelse
Gibco Hybridoma SFM er et serumfrit medium med meget lavt proteinindhold specielt udviklet til evnen til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion.
- Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
- Serumfri formulering med meget lavt proteinindhold
- Understøtter suspension og stationære hybridomer og myelomer
- Velegnet til dyrkning af rekombinante myelomlinjer såvel som traditionelle hybridomer
- Giver høj celletæthed og IgG-produktion
- Kolesterolafhængige kulturer såsom NS0 kræver tilsætning af 250X kolesterollipidkoncentrat
- Komplet formulering klar til brug
- Der kræves ingen tilskud
- Serumfri formulering med meget lavt proteinindhold, der muliggør lettere oprensning af dit protein af interesse
- Indeholder< 20 μg/ml totalt protein
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Hybridomer |
| Klassifikation | Lavt proteinindhold, Serumfri |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Hybridoma Medium, pulver |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 10 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser : 2-°8 C Forsendelsesbetingelser : Omgivende Holdbarhed : 33 måneder fra fremstillingsdatoen |