Beskrivelse
- Hybridoma-SFM er et serumfrit, meget lavt proteinindhold (< 20μ g/mL) medium specifikt udviklet til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion
- Velegnet til dyrkning af rekombinante myelomlinjer såvel som traditionelle hybridomer, Hybridoma-SFM giver høj celletæthed og IgG-produktion
- Kolesterolafhængige kulturer såsom NS0 kræver tilsætning af 250X kolesterollipidkoncentrat
- Hybridoma-SFM er et komplet medie, der er klar til brug, uden behov for tilskud
- Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Hybridomer |
| Klassifikation | Lavt proteinindhold, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Serumfrit medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys Forsendelsesforhold: Stuetemperatur Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen |