Få mere at vide
Gibco™ Hybridoma-SFM
Artikelnummer. 10749233 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10749233 1000 ml 1 L
11570416 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749233 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12045076
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Specielt udviklet til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion
  • Hybridoma-SFM er et serumfrit, meget lavt proteinindhold (< 20μ g/mL) medium specifikt udviklet til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion
  • Velegnet til dyrkning af rekombinante myelomlinjer såvel som traditionelle hybridomer, Hybridoma-SFM giver høj celletæthed og IgG-produktion
  • Kolesterolafhængige kulturer såsom NS0 kræver tilsætning af 250X kolesterollipidkoncentrat
  • Hybridoma-SFM er et komplet medie, der er klar til brug, uden behov for tilskud
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Hybridomer
Klassifikation Lavt proteinindhold, Serumfri
Form Væske
Produkttype Serumfrit medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Produktlinje Gibco
Mængde 1000 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen