Beskrivelse
- Flydende blanding af natriumhypoxanthin (10 mM) og thymidin (1,6 mM)
- Når de novo biosyntesevejen for nukleosider er blevet genetableret, HT tilskud kan afbrydes
- Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdato |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | HT Supplement |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Mængde | 50 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |