Få mere at vide
Gibco™ Hesteserum, varmeinaktiveret, New Zealandsk oprindelse
Artikelnummer. 11540636 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540636 100 ml 100ml
10368902 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11540636 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 26050070
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
EIA testet (negativt) serum fra en donorbesætning
  • Gibco sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser
  • Det har opnået forskernes tillid med ensartet kvalitet og prisvindende støtte
  • Hjælper med at opfylde forskningsbehov og budgetkrav
  • EIA testet (negativt) serum fra en donorbesætning
  • Sendes frossen, opbevares kl< 10 °C
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Oprindelse: New Zealand
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser :≤ -10 °C, Forsendelsesbetingelser : Frosset
Arter Hest/hest, hest
Oprindelsesland New Zealand
Form Væske
Produkttype Heste serum
Mængde 100 ml
Serum behandling Varme-inaktiveret
Sterilitet Steril
Produktlinje Gibco
Forsendelsestilstand Frosset
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.