Få mere at vide
Gibco™ HEPES (Ultra Pure)
Artikelnummer. 10115074 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10115074 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10115074 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11344041
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Et zwitterionisk organisk kemisk buffermiddel, der almindeligvis anvendes i cellekulturmedier
  • Formuleret med 11 g pr. liter vand
  • Tilsætning af 10 til 25 mM HEPES giver ekstra bufferkapacitet, når cellekultur kræver længere perioder med manipulation uden for en CO 2 inkubator
  • Buffervalg til mange cellekultursystemer, fordi det er membranuigennemtrængeligt
  • Har begrænset effekt på biokemiske reaktioner
  • Kemisk og enzymatisk stabil
  • Lav synlig og UV-lysabsorbering
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15– °30 C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Celletype Pattedyrceller
Form Pulver
Produkttype HEPES buffer
pH 6,8 til 8,2
Mængde 1 kg