Få mere at vide
Gibco™ HEPES (1 M)
Artikelnummer. 15490594 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490594 20 ml 20ml
12509079 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490594 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15630106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00 DKK
    430.65 DKK / 20ml
    Spare 27.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Gibco HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethansulfonsyre) er et zwitterionisk organisk kemisk buffermiddel, der almindeligvis anvendes i cellekulturmedier. Den er membranuigennemtrængelig, relativt stabil og har begrænset interferens i nøgleprocesser.
Gibco HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethansulfonsyre) er et zwitterionisk organisk kemisk buffermiddel, der almindeligvis anvendes i cellekulturmedier. Tilsætningen af 10 –25 mM HEPES giver ekstra bufferkapacitet, når cellekultur kræver længere manipulationsperioder uden for en CO2-inkubator.
Gibco HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazin-N-2-ethansulfonsyre) er et godt buffervalg for mange cellekultursystemer, fordi det:
  • Er membranuigennemtrængelig
  • Har begrænset effekt på biokemiske reaktioner
  • Er kemisk og enzymatisk stabil
  • Har meget lav synlig og UV-lys absorption
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
For kontinuitet i forsyningskæden fremstiller vi dette produkt på to separate faciliteter i Grand Island, NY, og Skotland, Storbritannien. Begge steder er i overensstemmelse med cGMP-produktionskravene og certificeret efter 13485-standarden ISO .
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zwitterionic Organic Chemical Buffer
CAS 7365-45-9
Koncentration 1 M
Til brug med (applikation) Kromatinbiologi
pH 7 til 7,5
Fysisk form Væske
Mængde 20 ml
Løsningstype Buffer
Formulering N-2-hydroxyethylpiperazin-N-2-ethansulfonsyre
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Molekylvægt (g/mol) 238.3 g/mol
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.