Få mere at vide
Gibco™ HBSS, ingen calcium, ingen magnesium, ingen phenolrød
Artikelnummer. 12549069 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12549069 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12549069 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 14175095
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række cellekulturformål, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til optælling og fremstilling af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociation.
Vi tilbyder en række HBSS-formuleringer Gibco™ til en række cellekulturapplikationer.
Denne HBSS er modificeret som følger:
Med: Glukose
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Red
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Farve Klar
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 6,7 til 7,8
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Løsningstype pH-buffer, opbevaringsløsning og rengøringsopløsning
Sterilitet Steril
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Osmolalitet 270 til 295 mOsm/kg
Grad Celledyrkning
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.