Få mere at vide
Gibco™ Skinke F-12K (Kaighns) Medium
Artikelnummer. 11580556 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11580556 500 ml 500ml
10667440 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11580556 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21127022
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium er en modifikation af skinkens F-12 næringsstofblanding. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium blev udviklet til primære humane hepatocytter, såvel som til nogle rotte- og kyllingeleverceller i et reduceret serummiljø.
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium er en modifikation af skinkens F-12 næringsstofblanding. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium blev udviklet til primære humane hepatocytter, såvel som til nogle rotte- og kyllingeleverceller i et reduceret serummiljø.
Denne F-12K (Kaighn's) Medium er fremstillet som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger Ham's F-12K
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium indeholder mange komponenter, der ikke findes i traditionelle basale medier, såsom putrescin, thymidin, hypoxanthin, zink og højere niveauer af alle aminosyrer og natriumpyruvat. Disse tilsætninger tillader mediet at blive suppleret med meget lave niveauer af serum eller definerede komponenter for nogle celletyper. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer, og er derfor ofte suppleret med vækstfaktorer og Fetal Bovine Serum (FBS). FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,5 g/L), og kræver derfor et 5 10% CO –2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Humane hepatocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Skinke F-12K (Kaighns) Medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold : 2-8 °C. Beskyt mod
lys Forsendelsesforhold : Omgivende
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver chloride