Beskrivelse
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium er en modifikation af skinkens F-12 næringsstofblanding. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium blev udviklet til primære humane hepatocytter, såvel som til nogle rotte- og kyllingeleverceller i et reduceret serummiljø.
Denne F-12K (Kaighn's) Medium er fremstillet som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger Ham's F-12K
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium indeholder mange komponenter, der ikke findes i traditionelle basale medier, såsom putrescin, thymidin, hypoxanthin, zink og højere niveauer af alle aminosyrer og natriumpyruvat. Disse tilsætninger tillader mediet at blive suppleret med meget lave niveauer af serum eller definerede komponenter for nogle celletyper. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer, og er derfor ofte suppleret med vækstfaktorer og Fetal Bovine Serum (FBS). FBS-koncentrationen skal optimeres for hver cellelinje. Ham's F-12K (Kaighn's) Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,5 g/L), og kræver derfor et 5 10% CO –2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Humane hepatocytter |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Skinke F-12K (Kaighns) Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Vis mere |