Få mere at vide
Gibco™ Skinke F-12 næringsstofblanding, pulver
Artikelnummer. 15480604 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 l
10 x 1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480604 10 x 1 l Pakke med 10
10472882 50 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480604 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21700075
 Begrænset vare
På lager
Ham's F-12 Næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler.
Hams F-12 næringsblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellebelægning af kinesiske hamster-ovarieceller (CHO) celler. F-12 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serumsuppleret vækst af andre pattedyrsceller, herunder chondrocytter og rotte-prostataepitelceller. Vi tilbyder en række F-12-modifikationer Gibco™ til en række cellekulturanvendelser. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne Hams F-12 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, Phenol Red
Uden: natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-12 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, putrescin, hypoxanthin og thymidin. Serumfri cellevækst CHO i F-12 har ført til en række forbedrede formuleringer.
Gibco™ F-12 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-12 tilskud, ofte med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). F-12 bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (1,176 g/L) og kræver derforet CO2-miljø på 5-10 % for at opretholde fysiologisk pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver tilskud af natriumbicarbonat, pH-justering og filtrering ved forberedelse (se protokol for detaljer).
Bemærk venligst, at holdbarheden på leverede produkter varierer. Dette produkt har en minimumsholdbarhed på 6 måneder ved forsendelse. For mere information om produktets holdbarhed, herunder detaljer om specifikke produktpartier, kontakt venligst kundeservice.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Pulver
Produkttype Skinke F-12 næringsstofblanding
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2-8° C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen
Vis mere Vis mindre
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til in vitro diagnostisk brug.