Få mere at vide
Gibco™ Skinke F-12 næringsstofblanding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15440564 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440564 1000 ml 1000ml
15172529 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440564 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11765047
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Supplering
Hams F-12 næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri, enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster-ovarie (CHO ) celler.
Hams F-12 næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri, enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster-ovarie (CHO ) celler. F-12 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder chondrocytter og rotteprostata-epitelceller. Vi tilbyder en række F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne Ham's F-12 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger F-12
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-12 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, putrescin, hypoxanthin og thymidin. F-12 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-12 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,176 g/L), og kræver derfor et miljø på 5 10 –% CO 2 for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO, COS-7 og rotte prostata epitelceller
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Skinke F-12 næringsstofblanding
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 1000 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato