Beskrivelse
- Anvendes til G-bånding af kromosomer til cytogenetisk analyse
- Tilsæt en buffertablet til 100 ml destilleret vand og omrør, indtil det er opløst
- Pakkestørrelse: 50 tabletter
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 15 –°30 C Forsendelsesbetingelser: Omgivende Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Gurr Buffer |
| Til brug med (applikation) | Klinisk forskning, translationel forskning |
| pH | 6.8 |
| Mængde | 50 tabletter |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.