Få mere at vide
Gibco™ Grace's Insect Medium, uden tilskud, pulver
Artikelnummer. 10738244 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10738244 10 x 1 l Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10738244 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11300027
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Kræver tilskud med 10 % føtalt bovint serum (FBS), 3,33 g/L lactalbuminhydrolysat og 3,33 g/L yeastolat før brug som vækstmedium samt omgivende CO 2 for at opretholde fysiologisk pH. Pulverformer af Gibco cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet.
Nyttigt under transfektion af insektceller eller til proteinmærkningsundersøgelser med methionin
Udbredt til vækst af Spodeptera frugiperda -celler, Sf9 og Sf21. Sf9- og Sf21-celler anvendes rutinemæssigt til at udtrykke rekombinant protein under anvendelse af Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Blev oprindeligt designet til vækst af celler fra den australske kejser Gum Moth, Antherea eucalypti . Det er ændret som følger: med L-glutamin, uden laktalbuminhydrolysat, yeastolat, natriumbicarbonat. Det indeholder ikke lactalbuminhydrolysat og yeastolat, der almindeligvis findes i den supplerede version
Cellekultur, Insektcellekultur, Sf9 og Sf21 Cellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Insektcelle
Form Pulver
Produkttype Grace's Insekt Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat, Ingen laktalbuminhydrolysat, Nej Yeastolate, Ingen natriumbicarbonat
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser : 2-°8 C
Forsendelsesbetingelser : Omgivende
Holdbarhed : 36 måneder fra fremstillingsdatoen