Få mere at vide
Gibco™ Grace's Insect Medium, uden tilsætning
Artikelnummer. 11514546 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11514546 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11514546 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11595030
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Nyttigt under transfektion af insektceller eller til proteinmærkningsundersøgelser med methionin
Designet til vækst af celler fra den australske kejser Gum Moth, Antherea eucalypti . En suppleret, meget brugt til vækst af Spodeptera frugiperda -celler, Sf9 og Sf21. Sf9- og Sf21-celler anvendes rutinemæssigt til at udtrykke rekombinant protein under anvendelse af Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Life Technologies tilbyder en række Gibco Mediemuligheder til en række insektcellekulturapplikationer. Den komplette formulering er tilgængelig. Den indeholder ikke lactalbuminhydrolysat eller yeastolat, som normalt findes i den supplerede version. Gibco Grace's Unsupplemented Insect Medium er også lavet uden methionin til proteinmærkningsundersøgelser.
  • Fremstillet på cGMP-kompatibel facilitet beliggende i Grand Island, New York
  • Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder
  • Kræver tilskud med 10 % (FBS), 50 mg/L methionin, 3,33 g/L lactalbuminhydrolysat og 3,33 g/L yeastolat før brug som vækstmedium
Cellekultur, Insektcellekultur, Sf9 og Sf21 Cellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Form Væske
Produkttype Grace's Insekt Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen laktalbuminhydrolysat, Nej Yeastolate, Ingen methionin
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Uorganiske salte Calcium, Magnesium
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen