Få mere at vide
Gibco™ Grace's Insect Medium, suppleret
Artikelnummer. 13426146 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13426146 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 13426146 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11605094
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Grace's ikke-supplementerede insektmedium kræver omgivende CO 2 for at opretholde den fysiologiske pH.
Udbredt til vækst af Spodeptera frugiperda -celler, Sf9 og Sf21
Oprindeligt designet til vækst af celler fra den australske kejser Gum Moth, Antherea eucalypti . Sf9- og Sf21-celler anvendes rutinemæssigt til at udtrykke rekombinant protein under anvendelse af Baculovirus Expression Vector System (BEVS).
  • Indeholder lactalbuminhydrolysat, yeastolat, L-glutamin og natriumbicarbonat
  • Dual site cGMP fremstilling og kvalitetssystem
  • Almindeligvis suppleret med 10 % føtalt bovint serum (FBS) før brug
Cellekultur, Insektcellekultur, Sf9 og Sf21 Cellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Form Væske
Produkttype Grace's Insekt Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Yeastolat, Lactalbuminhydrolysat
Uden tilsætningsstoffer Ingen insekt hæmolymfe
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Uorganiske salte Calcium, Magnesium
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato