Få mere at vide
Gibco™ Grace's Insect Medium (2X), suppleret
Artikelnummer. 11510406 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510406 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11510406 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11667037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00 DKK
    258.00 DKK / 100ml
    Spare 42.00 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Til brug i agarose-overlayet, når plaque-analysen udføres
Grace's Supplemented Insect Medium blev oprindeligt designet til vækst af celler fra den australske kejser Gum Moth, Antherea eucalypti . Anvendes til vækst af Spodeptera frugiperda -celler, Sf9 og Sf21. Sf9- og Sf21-celler anvendes rutinemæssigt til at udtrykke rekombinant protein under anvendelse af Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Ændret som følger: Med laktalbuminhydrolysat, yeastolat, L-glutamin og natriumbicarbonat. Den komplette formulering er tilgængelig. Grace's Supplemented Insect Medium, 2x indeholder lactalbuminhydrolysat og yeastolat, der ikke almindeligvis findes i den ikke-supplementerede version, der almindeligvis fortyndes med sterilt vand, føtalt bovint serum og agarose før brug i agaroseoverlayet, som beskrevet i produktmanualen.
Cellekultur, Insektcellekultur, Sf9 og Sf21 Cellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Grace's Supplemented Insect Medium, 2x er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sf21, Sf9
Celletype Insektcelle
Form Væske
Produkttype Grace's Insekt Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Lactalbuminhydrolysat, Yeastolat
Produktlinje Gibco
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen