Beskrivelse
Gibco GlutaMAX-tilskuddet er et L-alanyl-L-glutamin-dipeptidalternativ til L-glutamin, som udviser øget stabilitet og fører til forbedret cellesundhed. L-glutamin er en aminosyre, der er nødvendig i cellekultur til dannelsen af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukker, glutathion, L-glutamat og andre aminosyrer samt til proteinsyntese og glukoseproduktion. GlutaMAX-tilskuddet er velegnet til adherent og suspensionskultur af pattedyrsceller uden behov for tilpasning. Det er formuleret som et 200 mM L-alanyl-L-glutamin-dipeptid i 0,85% NaCl.
Sammenlignet med L-glutamin, GlutaMAX-tilskud:
- Minimerer ophobning af giftig ammoniak
- Forbedrer cellernes levedygtighed og vækst
- Forbliver stabil over et bredt temperaturområde
Minimerer ophobning af giftig ammoniak
I modsætning til L-glutamin nedbrydes GlutaMAX-tilskuddet ikke spontant til ammoniak. I stedet spalter celler dipeptidbindingen for at frigive L-glutamin efter behov. Dette system forhindrer affaldsophobning og opretholder en frisk forsyning af L-glutamin under langvarig dyrkning.
Forbedrer cellernes levedygtighed og vækst
Kulturer med lavere ammoniakniveauer viser forbedret cellelevedygtighed. Derudover er dyrkningsforholdene mere kontrollerede på grund af den ensartede koncentration af GlutaMAX-tilskud, som ikke er mulig med L-glutamin.
Forbliver stabil over et bredt temperaturområde
GlutaMAX-tilskuddet er stabilt ved stuetemperatur og klar til brug. Den bevarer fuld funktionalitet i 24 måneder ved stuetemperatur, 2 til 8 °C, eller -5 til -30 °C for nem opbevaring og håndtering. GlutaMAX-tilskuddet er endda stabilt ved 37 °C i en uge eller mere.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 15 °C til °30 C Alternative opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C og °2 C til 8 °C Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 100X |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | GlutaMax |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Til brug med (applikation) | Klinisk forskning, translationel forskning |
| Vis mere |