Få mere at vide
Gibco™ Glukoseopløsning
Artikelnummer. 15384895 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15384895 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15384895 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2494001
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco™ Glucose Solution indeholder D-glukose i en koncentration på 200 g/L og anvendes som et serumfrit mediumtilskud velegnet til cellekultur.
Gibco™ Glucose Solution indeholder D-glukose i en koncentration på 200 g/L og anvendes som et serumfrit mediumtilskud velegnet til cellekultur. Glucoseopløsning kan tilsættes til en række forskellige Gibco™ cellekulturmedier, herunder, men ikke begrænset til, Dulbeccos Modified ’Eagle Medium (DMEM), RPMI 1640, DMEM/F-12, IMDM og Minimum Essential Medium. Hvert lot glukoseopløsning testes for sterilitet, osmolalitet, pH og endotoksinniveau. Vi tilbyder en række medier, hvortil der kan tilsættes glukoseopløsning. Find det rigtige medie ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Overholdelse
Glukoseopløsning fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (–2 °8 C) og beskyttes mod lys.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato.
Oversigt Glucoseopløsning, 50 ml, flydende, 12 måneders holdbarhed, bruges til pattedyrcellekulturapplikationer, kun til forskningsbrug
Klassifikation Serumfri
Koncentration 200 g/L
Form Væske
Produkttype Glukose
Sterilitet Sterilt filtreret
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 50 ml