Beskrivelse
Kræver
Supplering
Glasgows MEM (GMEM) blev oprindeligt udviklet af Ian McPherson og Michael Stoker som en modifikation af Eagle's Minimal Essential Medium. Det blev brugt til at studere de genetiske faktorer, der påvirkede cellekompetence. Glasgows MEM blev udviklet til brug med nyrecellelinjer, såsom BHK-21.
Denne Glasgows MEM er ændret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden: HEPES, tryptosefosfatbouillon
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger Glasgows MEM
Glasgows MEM er unik fra andre medier, da den indeholder dobbelt så stor koncentration af aminosyrer og vitaminer sammenlignet med den originale Basal Medium Eagle, og bruges uden serum. Glasgows MEM blev oprindeligt formuleret med 10% tryptosephosphatbouillon. Glasgows MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver Glasgows MEM tilskud med 10 % tryptosefosfatbouillon. Glasgows MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,75 g/L), og kræver derfor et 5 10% CO –2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | BHK-21 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | MEM (Minimum Essential Medium) |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Glutamin, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat, Ingen tryptosefosfatbouillon |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Vis mere |