Beskrivelse
Blasticidin S er et nukleosid-antibiotikum, der er isoleret fra Streptomyces griseochromogenes. Det er en potent inhibitor af proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler. Blasticidin S virker hurtigt ved at hæmme ribosomets dannelse af peptidbindinger.
- Anvendes til forebyggelse af kontaminering af cellekulturer
- Den anbefalede arbejdskoncentration er –1 μ20 g/ml afhængig af cellelinje
- Leveres som opløsning ved 10 mg/ml i 20 mM HEPES (pH 7,2–7,5)
- Leveres i 10 hætteglas, som hver indeholder 1 ml.
- Resistens tildeles ved ekspression af enten et af to Blasticidin S-deaminasegener: BSD eller bsr
Cellekultur, kloning, Drosophila S2 cellekultur, insektcellekultur, pattedyrcellekultur, selektion, Sf9 og Sf21 cellekultur, transfektion, transformation
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: -5°C til -20°C til -5 °C (beskyt mod lys) Forsendelsesbetingelser: Tøris Holdbarhed: 9 måneder fra fremstillingsdato |
| Celletype | Eukaryote celler, prokaryote celler |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur, insektcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Med tilsætningsstoffer | HEPES |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 10 x 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Blasticidin S HCL
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: Blasticidin S HCL