Beskrivelse
Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418 sulfat) produceres af bakterien Micromonospora rhodorangea og virker ved at binde ribosomet, hvilket hæmmer proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler. Resistens over for Geneticin™ selektivt antibiotikum (G418 sulfat) gives af E. coli APH (3') – I og APH (3') – II resistensgenerne. Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418 sulfat) bruges som selektivt antibiotikum i koncentrationsområdet 100 - 200 μg/ml for bakterier, eller 200.500 – μg/ml for de fleste pattedyrsceller. Dette produkt leveres som pulver og skal laves til en standardopløsning på 10 – 50 mg/ml i vand. Vi tilbyder en række cellekulturantibiotika til din bekvemmelighed.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Dobbelt sted cGMP produktions- og kvalitetssystem
For kontinuitet i forsyningskæden fremstiller Gibco™ Geneticin™ vi selektivt antibiotikum (G418 sulfat) på to separate faciliteter i Grand Island, NY og Skotland, Storbritannien. Begge steder overholder cGMP-produktionskravene, er certificeret til ISO 13485 og er registreret hos FDA som producenter af medicinsk udstyr.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 15 til 30 °C Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Celletype | Eukaryote celler, prokaryote celler |
| Koncentration | 10 til 50μ g/ml |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur, insektcellekultur |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Antibiotika |
| Til brug med (applikation) | Eukaryot selektion/stabil cellelinjegenerering |
| Produktlinje | Geneticin |
| Mængde | 5 g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Sicherheit und Handhabung
- Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw.4)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-