Få mere at vide
Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat) (50 mg/ml)
Artikelnummer. 11579886 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11579886 20 ml 20ml
10092772 20 ml 20ml
11558616 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11579886 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10131035
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Produceret af bakterien Micromonospora rhodorangea og virker ved at binde ribosomer og hæmmer således proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler
Gibco Geneticin Selektivt antibiotikum (G418 Sulfat) produceres af bakterien Micromonospora rhodorangea og virker ved at binde ribosomet og dermed hæmme proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler.
Resistens mod Geneticin Selektionsantibiotikum (G418-sulfat) tildeles af E. coli APH(3)– I og APH(3)– II- resistensgener.
  • Anvendes som selektivt antibiotikum i koncentrationsområde på 100 - 200 μg/ml for bakterier eller 200– 500 g/μml for de fleste pattedyrceller
  • Leveres som 50 mg/ml opløsning i vand
Cellekultur, kloning, Drosophila S2-cellekultur, High Five™-cellekultur, insektcellekultur, pattedyrscellekultur, selektion, Sf9 & Sf21-cellekultur, transfektion, transformation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 til 8 °C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Celletype Eukaryote celler, prokaryote celler
Koncentration 50 mg/mL
Kultur Type Pattedyrcellekultur, insektcellekultur
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Eukaryot selektion/stabil cellelinjegenerering
Produktlinje Geneticin
Mængde 20 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gentamicin